Imprimer
Diéthylamine ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A11716.0F A11716.AE A11716.AP
A11716.0FEA 86.7 EUR
A11716.0F A11716.AE A11716.AP
Diéthylamine ≥99%
Diéthylamine
Purity: 99+% CAS No.: 109-89-7 Molecular Formula: C4H11N Formula Weight: 73.14 Flash Point: -28°(-18°F) Refractive Index: 1.3850 Odour: Ammonia-like Melting Point: -50° Boiling Point: 54-55° Beilstein Reference: 605268 Merck Reference: 14,3111 UN No.: 1154 MDL No.: MFCD00009032
Formule: (C₂H₅)₂NH
Point d'ébullition: 54…55 °C
Point de fusion: –50 °C
Densité: 0,706
Point éclair: –28 °C (–18 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009032
Numéro CAS: 109-89-7
EINECS: 203-716-3
UN: 1154
ADR: 3,II
Indice Merck: 14,3111
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3c054fa528239af221505ef08b7c0d2503c9d1d7&vid=e1e59ef071f0c580f9eb9716f4801d314ff824c3&prid=web&clid=SAPDAM