1,3-Diaminopropane-2-ol 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1,3-Diamino-2-hydroxypropane, 1,3-Diaminopropan-2-ol
Purity: 97%
CAS No.: 616-29-5
Molecular Formula: C3H10N2O
Formula Weight: 90.13
Flash Point:
Formule:
C₃H₁₀N₂O Point d'ébullition: 235 °C Point de fusion: 40…45 °C Point éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008142 Numéro CAS: 616-29-5 EINECS: 210-474-2 |