Imprimer
1,8-Diaminooctane 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
112310250 112311000 112315000
ACRO112310250EA 45.8 EUR
ACRO112310250 ACRO112311000 ACRO112315000
1,8-Diaminooctane 98%
1,8-Diaminooctane
Formule: C₈H₂₀N₂
Point d'ébullition: 225…226 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 50…54 °C
Densité: 0,83 g/cm³ (60 °C)
Point éclair: 115 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008248
Numéro CAS: 373-44-4
EINECS: 206-764-3
UN: 3259
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Fused crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 54 °C
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %