Imprimer
1,7-Diaminoheptane 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
L02853.06 L02853.14
L02853.06EA 46.1 EUR
L02853.06 L02853.14
1,7-Diaminoheptane 98%
1,7-Diaminoheptane
Purity: 98% CAS No.: 646-19-5 Molecular Formula: C7H18N2 Formula Weight: 130.24 Flash Point: 87°(188°F) Refractive Index: 1.4590 Odour: Amine-like Melting Point: 26-30° Boiling Point: 223-225° Beilstein Reference: 1734159 UN No.: 3259 MDL No.: MFCD00008246
Formule: C₇H₁₈N₂
Point d'ébullition: 223…225 °C
Point de fusion: 26…30 °C
Densité: 0,860
Point éclair: 87 °C (188 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008246
Numéro CAS: 646-19-5
EINECS: 211-468-2
UN: 3259
ADR: 8,III