Imprimer
1,3-Diaminopropane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Triméthylènediamine
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.08272.0100 8.08272.0500 8.08272.7500 8.08272.9045
8.08272.0100EA 31.5 EUR
8.08272.0100 8.08272.0500 8.08272.7500 8.08272.9045
1,3-Diaminopropane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
1,3-Diaminopropane
Formule: C₃H₁₀N₂
Point d'ébullition: 140 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –12 °C
Densité: 0,863 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 48 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008228
Numéro CAS: 109-76-2
EINECS: 203-702-7
UN: 2922
ADR: 8 (6.1),I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -12 °C
Molar Mass 74.12 g/mol
Boiling Point 137 - 140 °C (1013 mbar)
Vapor Pressure  - 10 hPa (20 °C)
Flash Point 50 °C
Refractive Index 1.4575 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.8 - 15.2 %(V)
Density 0.89 g/cm3 (20 °C)
pH 12 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 350 °C