Imprimer
1,3-Diaminopropane 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Triméthylènediamine
112350010 112352500 112350500
ACRO112350010EA 236 EUR
ACRO112350010 ACRO112352500 ACRO112350500
1,3-Diaminopropane 99%
1,3-Diaminopropane
Formule: C₃H₁₀N₂
Poids moléculaire: 74.13 g/mol
Point d'ébullition: 140 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –12 °C
Densité: 0.88 g/cm³
Point éclair: 48 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008228
Numéro CAS: 109-76-2
EINECS: 203-702-7
UN: 2734
ADR: 8 I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4565 to 1.4585 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA
Titration with HClO4 ≥98.5 %