Imprimer
1,2-Propylenediamine 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1,2-Diaminopropane
B24489.AE B24489.AK B24489.AP B24489.AU
B24489.AEEA 33.3 EUR
B24489.AE B24489.AK B24489.AP B24489.AU
1,2-Propylenediamine 99%
1,2-Propylenediamine
Purity: 99% CAS No.: 78-90-0 Molecular Formula: C3H10N2 Formula Weight: 74.13 Flash Point: 34°(93°F) Refractive Index: 1.4460 Odour: Characteristic Melting Point: ca -37° Boiling Point: 119-120° Beilstein Reference: 605274 Merck Reference: 14,7852 UN No.: 2258 MDL No.: MFCD00008089
Formule: C₃H₁₀N₂
Poids moléculaire: 74.13 g/mol
Point d'ébullition: 119…120 °C
Point de fusion: ∼–37 °C
Densité: 0.869
Point éclair: 34 °C (93 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008089
Numéro CAS: 78-90-0
EINECS: 201-155-9
UN: 2258
ADR: 8 II
Indice Merck: 12,08037