Imprimer
1,2-Propylenediamine 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
152400010 152400025 152402500
ACRO152400010EA 201 EUR
ACRO152400010 ACRO152400025 ACRO152402500
1,2-Propylenediamine 99%
1,2-Propylenediamine
Formule: C₃H₁₀N₂
Point d'ébullition: 119…120 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –37 °C
Densité: 0,87 g/cm³
Point éclair: 33 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008089
Numéro CAS: 78-90-0
EINECS: 201-155-9
UN: 2258
ADR: 8,II
Indice Merck: 12,08037
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4470 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA