Taurine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
Formule:
C₂H₇NO₃S Point de fusion: 300 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008197 Numéro CAS: 107-35-7 EINECS: 203-483-8 Indice Merck: 13,09163 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | 65 g/l (12 °C) |
Melting Point | 300 °C (decomposition) |
Molar Mass | 125.15 g/mol |