Tris-(hydroxyméthyl) aminométhane (TRIS, Trométamol) ≥99.9% substance tampon, pour analyses et usages biochimiques
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Amino-2 hydroxyméthyl-2 propanediol-1,3, THAM, 2-Amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol
Formule:
NH₂C(CH₂OH)₃ Point d'ébullition: 357 °C (1013 hPa) Point de fusion: 169…172 °C Densité: 1,328 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004679 Numéro CAS: 77-86-1 EINECS: 201-064-4 Indice Merck: 13,09842 |
|
Résultats des tests de spécification
Assay (calculated on dried substance) | Min. 99.9 % |
Colouration (20 %; water) | Max. 20 APHA |
Melting point | Min. 170 °C |
pH (20°C; 5 %) | 10.0 - 11.5 |
Heavy metals (as Pb) | Max. 1 ppm |
Insolubility in water | Max. 50 ppm |
Water | Max. 0.2 % |
Absorbance (260 nm) (1 mol/l) | Max 0.05 |
Absorbance (280 nm) (1 mol/l) | Max. 0.03 |
Absorbance (430 nm) (1 mol/l) | Max. 0.004 |