Imprimer
Tris-(hydroxyméthyl) aminométhane (TRIS, Trométamol), Certipur® Reag. USP, Reag. Ph. Eur. étalon volumétrique, matériau de référence secondaire pour l'acidimétrie, traçable au matériau de référence standard (SRM) NIST, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
1.02408.0080 1.02408.0083
1.02408.0080EA 114 EUR
1.02408.0080 1.02408.0083
Tris-(hydroxyméthyl) aminométhane (TRIS, Trométamol), Certipur® Reag. USP, Reag. Ph. Eur. étalon volumétrique, matériau de référence secondaire pour l'acidimétrie, traçable au matériau de référence standard (SRM) NIST, Supelco®
Tris-(hydroxyméthyl) aminométhane (TRIS, Trométamol)
Tris(hydroxymethyl)aminomethane volumetric standard, secondary reference material for acidimetry, traceable to NIST Standard Reference Material (SRM)
  • 10.2 - 10.6 (6 g/l, H₂O, 20 °C)
Merck have introduced into the range of Certipur® standards some packs with additional technology - Supelco® SmartTitrants that use an RFID tag to provide a seamless data transfer between the smart titrator and the RFID tag on the label of the bottle of titrant. It will ensure that all information needed for method execution, result calculation and documentation is transferred to the titrator equipped with this technology. MettlerToledo Compact and Excellence titrators include this technology. Please see ordering table below for packs with RFID tag.
Formule: NH₂C(CH₂OH)₃
Point d'ébullition: 219…220 °C (13,3 hPa)
Point de fusion: 171…172 °C
Densité: 1,35 g/cm3 (23 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004679
Numéro CAS: 77-86-1
EINECS: 201-064-4
Indice Merck: 13,09842
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11a03d1ab6b2c11b9a2c83f0a73fc4264cec0110&vid=5ce890cdf298a59a7900a07fee1c857a5e5e61e0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 800 g/l (20 °C)
Melting Point 171.2 °C
Molar Mass 121.1 g/mol
Bulk Density 840 kg/m3
Boiling Point 219 - 220 °C (13.3 hPa)
Vapor Pressure 0.000267 Pa (20 °C)
Density 1.353 g/cm3 (23 °C)
pH 10.2 - 10.6 (6 g/l, H2O, 20 °C)