Imprimer
Tris-(hydroxyméthyl) aminométhane (TRIS, Trométamol) 99.8-100.5%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Amino-2 hydroxyméthyl-2 propanediol-1,3, THAM, 2-Amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol
103154MEA 167 EUR
103154M 103156X 103157P 10315AC
Tris-(hydroxyméthyl) aminométhane (TRIS, Trométamol) 99.8-100.5%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Tris-(hydroxyméthyl) aminométhane (TRIS, Trométamol)
Formule: NH₂C(CH₂OH)₃
Poids moléculaire: 121.14 g/mol
Point d'ébullition: 357
Point de fusion: 169…172 °C
Densité: 1.328 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004679
Numéro CAS: 77-86-1
EINECS: 201-064-4
Indice Merck: 13,09842
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11a03d1ab6b2c11b9a2c83f0a73fc4264cec0110&vid=5ce890cdf298a59a7900a07fee1c857a5e5e61e0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titre (calculé sur anhydre) 99,8 - 100,5 %
Aspect Poudre cristall. blanche
Identification Conforme
Métaux lourds (en Pb) Max. 5 ppm
Résidu de calcination (SO4) Max. 100 ppm
Insolubilité dans l'eau Max. 30 ppm
Eau Max. 0,1 %
Cl (Chlorure) Max. 5 ppm
SO4 (Sulfate) Max. 5 ppm
As (Arsenic) Max. 0,2 ppm
Ca (Calcium) Max. 10 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0,1 ppm
Cu (Cuivre) Max. 0,1 ppm
Fe (Fer) Max.1 ppm
K (Potassium) Max. 1 ppm
Mg (Magnésium) Max. 0,3 ppm
Na (Sodium) Max. 5 ppm
Pb (Plomb) Max. 0,1 ppm
Absorbance (280 nm) (0,5 mol/l) Max. 0,05