Tris-(hydroxyméthyl) aminométhane (TRIS, Trométamol) ≥99.9% pour la biologie moléculaire
Marques : PanReac AppliChemTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Amino-2 hydroxyméthyl-2 propanediol-1,3, THAM, 2-Amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol
Formule:
NH₂C(CH₂OH)₃ Point d'ébullition: 357 °C (1013 hPa) Point de fusion: 169…172 °C Densité: 1,328 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004679 Numéro CAS: 77-86-1 EINECS: 201-064-4 Indice Merck: 13,09842 |
|
Résultats des tests de spécification
DNases/RNases/Proteases | not detectable |
Assay (titr.) | min. 99.9 % |
pH (1 M; H2O; 20°C) | 10.5 - 11.5 |
Water | max. 0.2 % |
Cu | max. 0.0001 % |
Fe | max. 0.0001 % |
PB | max. 0.0001 % |
A (1 cm/1 M in H2O) at 430 nm | max. 0.004 |
A (1 cm/1 M in H2O) at 260 nm | 0.03 |
A (1 cm/1 M in H2O) at 280 nm | 0.02 |