Imprimer
3-Amino-1-propanol 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 3-Amino-1-propanol
104465000 104460050 104460025
ACRO104465000EA 116 EUR
ACRO104465000 ACRO104460050 ACRO104460025
3-Amino-1-propanol 99%
3-Amino-1-propanol
Formule: C₃H₉NO
Point d'ébullition: 187…188 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 10…12 °C
Densité: 0,982 g/cm³
Point éclair: 101 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008223
Numéro CAS: 156-87-6
EINECS: 205-864-4
UN: 2735
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4595 to 1.4615 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %