Éthanolamine, EMPROVE® EXPERT BP, NF pour production biopharmaceutique, SAFC®
Marques : MERCK PRODUCTION CHEMICALSTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
NH₂CH₂CH₂OH Point d'ébullition: 171 °C (1013 hPa) Point de fusion: 10,5 °C Densité: 1,0164 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 93 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008183 Numéro CAS: 141-43-5 EINECS: 205-483-3 UN: 2491 ADR: 8, Indice Merck: 13,03762 |