Imprimer
Éthanolamine 99+% ACS
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
36260.AP 36260.AY
36260.APEA 77.4 EUR
36260.AP 36260.AY
Éthanolamine 99+% ACS
Ethanolamine
Purity: 99+% CAS No.: 141-43-5 Molecular Formula: HOCH2CH2NH2 Formula Weight: 61.08 Flash Point: 93°(199°F) Physical Form: Liquid Density: 1.012 Refractive Index: 1.4540 Sensitivity: Air Sensitive and Hygroscopic Odour: Ammonia-like Melting Point: 10° Boiling Point: 169-170° Beilstein Reference: 505944 Merck Reference: 14,3727 UN No.: 2491 MDL No.: MFCD00008183
Formule: NH₂CH₂CH₂OH
Point d'ébullition: 169…170 °C
Point de fusion: 10 °C
Densité: 1,012
Point éclair: 93 °C (199 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008183
Numéro CAS: 141-43-5
EINECS: 205-483-3
UN: 2491
ADR: 8,III
Indice Merck: 14,3727
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=82bfb6ea7cf5dde341c60ff9cf752bc5c422eb28&vid=b387e8c39029da4ea050ba6dcfb6123d81ab03c8&prid=web&clid=SAPDAM