2-(2-Aminoéthoxy)éthanol 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₄H₁₁NO₂ Point d'ébullition: 218…224 °C (760 mmHg) Point de fusion: –12,5 °C Densité: 1,06 g/cm³ Point éclair: 127 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008181 Numéro CAS: 929-06-6 EINECS: 213-195-4 UN: 3055 ADR: 8,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4570 to 1.4610 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |