Imprimer
1,4-Butane diisothiocyanate ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
L09234.03 L09234.06
L09234.03EA 81.5 EUR
L09234.03 L09234.06
1,4-Butane diisothiocyanate ≥98%
1,4-Butane diisothiocyanate
Purity: 98% CAS No.: 4430-51-7 Molecular Formula: SCN(CH2)4NCS Formula Weight: 172.27 Odour: Irritating Melting Point: 30-33° Boiling Point: 170°/11mm Beilstein Reference: 1757138 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00041136
Formule: C₆H₈N₂S₂
Point d'ébullition: 170 °C (11 mmHg)
Point de fusion: 30…33 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041136
Numéro CAS: 4430-51-7
UN: 2923
ADR: 8,III