Isothiocyanate de 2-méthoxyéthyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98+%
CAS No.: 38663-85-3
Molecular Formula: CH3O(CH2)2NCS
Formula Weight: 117.17
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 66°(150°F)
Refractive Index: 1.5120
Boiling Point: 88-92°/24mm
Beilstein Reference: 773990
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00041126
Formule:
C₄H₇NOS Point d'ébullition: 88…92 °C (24 mmHg) Densité: 1,080 Point éclair: 66 °C (150 °F) |
Numéro MDL:
MFCD00041126 Numéro CAS: 38663-85-3 EINECS: 254-070-4 ADR: 8,III |