Imprimer
Isothiocyanate d'éthyle ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Ethyle isothiocyanate
A19492.14 A19492.22 A19492.36
A19492.14EA 40.2 EUR
A19492.14 A19492.22 A19492.36
Isothiocyanate d'éthyle ≥97%
Isothiocyanate d'éthyle
Purity: 97% CAS No.: 542-85-8 Molecular Formula: CH3CH2NCS Formula Weight: 87.14 Flash Point: 32°(89°F) Refractive Index: 1.5110 Odour: Pungent Melting Point: -6° Boiling Point: 130-132° Beilstein Reference: 1737705 Merck Reference: 14,3815 UN No.: 2929 MDL No.: MFCD00004820
Formule: C₃H₅NS
Poids moléculaire: 87.15 g/mol
Point d'ébullition: 130…132 °C
Point de fusion: –6 °C
Densité: 0.995
Point éclair: 32 °C (89 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004820
Numéro CAS: 542-85-8
EINECS: 208-831-2
UN: 2929
Indice Merck: 13,03848