Imprimer
Isothiocyanate de 1-butyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Butyle isothiocyanate
A10935.06 A10935.14 A10935.22
A10935.06EA 49.9 EUR
A10935.06 A10935.14 A10935.22
Isothiocyanate de 1-butyle ≥98%
Isothiocyanate de 1-butyle
Purity: 98+% CAS No.: 592-82-5 Molecular Formula: C5H9NS Formula Weight: 115.20 Flash Point: 66°(150°F) Refractive Index: 1.5000 Odour: Pungent Boiling Point: 63-65°/11mm Beilstein Reference: 906839 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00004824
Formule: C₅H₉NS
Poids moléculaire: 115.2 g/mol
Point d'ébullition: 63…65 °C (11 mmHg)
Densité: 0.954
Point éclair: 66 °C (150 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004824
Numéro CAS: 592-82-5
EINECS: 209-770-4
UN: 2922
ADR: 8 III