1,4-Diisocyanatobutane 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₆H₈N₂O₂ Point d'ébullition: 102…104 °C (14 mmHg) Point de fusion: 185…187 °C Densité: 1,1 g/cm³ Point éclair: 106 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00075559 Numéro CAS: 4538-37-8 UN: 2206 ADR: 6.1,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4510 to 1.4530 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |