Imprimer
1,2-Bis(diméthylamino)méthane 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): N,N,N',N'-Tétraméthylméthylènediamine, N,N,N',N'-Tétraméthyldiaminométhane
138400250 138401000
ACRO138400250EA 72 EUR
ACRO138400250 ACRO138401000
1,2-Bis(diméthylamino)méthane 99%
1,2-Bis(diméthylamino)méthane
Formule: C₅H₁₄N₂
Point d'ébullition: ∼85 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –55 °C
Densité: 0,74 g/cm³
Point éclair: –12 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008328
Numéro CAS: 51-80-9
EINECS: 200-124-7
UN: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3995 to 1.4025 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %