La série Pioneer PX allie fonctionnalités de pesage essentielles et performances, offrant une précision et une répétabilité élevées pour les applications en laboratoire, dans l'industrie et l'enseignement. Les modèles PX sont économiques et conçus de manière intuitive pour une utilisation intelligente. Leur conception robuste comprend un boîtier inférieur en métal moulé, un sous-plateau en métal et un plateau de pesée en acier inoxydable pour une utilisation longue durée.
- Grand angle de vision avec écran LCD rétroéclairé lumineux.
- L'écran 2 lignes fournit des informations supplémentaires ou des instructions à l'utilisateur.
- Une barre antistatique (ABS à dissipation électrostatique permanente) offre un point de mise à la terre pratique (modèles de précision 1 mg).
- Quatre touches rapides permettent une utilisation aisée de plusieurs modes de pesage.
- Les applications incluent le pesage de base, le comptage de pièces, le pesage en pourcentage, le pesage dynamique et la détermination de la masse volumique.
- Les ports RS232 et USB permettent une connexion facile aux PC et aux automates.
Les modèles de précision sont équipés d'une horloge temps réel avec données BPL/BPF intégrées, d'un verrouillage d'étalonnage, de filtres environnementaux et de réglages de luminosité personnalisables. Ces modèles offrent des points d'étalonnage de la plage de mesure personnalisables, un verrouillage logiciel et un menu de réinitialisation, des paramètres de communication et des options d'impression de données personnalisables, des identifiants de projet et d'utilisateur personnalisables, un indicateur de surcharge/sous-charge, un indicateur de stabilité et quatre langues de fonctionnement. Ils sont également équipés d'un verrouillage de sécurité pour éviter le vol.
Certifications:
Informations sur les accessoires:
Informations de commande:
Informations de livraison:
Attention: