La série Pioneer PX allie fonctionnalités de pesage essentielles et performances, offrant une précision et une répétabilité élevées pour les applications en laboratoire, dans l'industrie et l'enseignement. Les modèles PX sont économiques et conçus de manière intuitive pour une utilisation intelligente. Leur conception robuste comprend un boîtier inférieur en métal moulé, un sous-plateau en métal et un plateau de pesée en acier inoxydable pour une utilisation longue durée.
- Grand angle de vision avec écran LCD rétroéclairé lumineux.
- L'écran 2 lignes fournit des informations supplémentaires ou des instructions à l'utilisateur.
- Une barre antistatique (ABS à dissipation électrostatique permanente) offre un point de mise à la terre pratique.
- Quatre touches d'accès rapide permettent une utilisation aisée de plusieurs modes de pesage.
- Les applications incluent le pesage de base, le comptage de pièces, le pesage en pourcentage, le pesage dynamique et la détermination de la masse volumique.
- Les ports RS232 et USB facilitent la connexion aux PC et aux automates.
Les modèles analytiques sont équipés d'une horloge temps réel avec données BPL/BPF intégrées, d'un verrouillage d'étalonnage, de filtres environnementaux et de réglages de luminosité sélectionnables par l'utilisateur. Les modèles offrent des points d'étalonnage de la plage de mesure personnalisables, un menu de verrouillage et de réinitialisation du logiciel, des paramètres de communication et des options d'impression des données personnalisables, des identifiants de projet et d'utilisateur personnalisables, un indicateur de surcharge/sous-charge du logiciel, un indicateur de stabilité, quatre langues de fonctionnement et sont équipés d'un verrou de sécurité antivol.
Certifications:
Informations sur les accessoires:
Informations de commande:
Informations de livraison:
Attention: