N,N,N',N'-Tétraméthyléthylenediamine (TEMED)
Marques : PanReac AppliChemTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
1,2-Bis(diméthylamino)éthane
Formule:
C₆H₁₆N₂ Poids moléculaire: 116.21 g/mol Point d'ébullition: 120 Point de fusion: –64 °C Densité: 0.7765 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 17 °C (coupe fermée) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008335 Numéro CAS: 110-18-9 EINECS: 203-744-6 UN: 2372 ADR: 3 II |