Imprimer
N,N,N',N'-Tétraméthyléthylenediamine (TEMED) 99% pour biochimie, pour l'électrophorèse
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
420580050 420580500 420581000 420585000 420580025
ACRO420580050EA 37.8 EUR
ACRO420580050 ACRO420580500 ACRO420581000 ACRO420585000 ACRO420580025
N,N,N',N'-Tétraméthyléthylenediamine (TEMED) 99% pour biochimie, pour l'électrophorèse
N,N,N',N'-Tétraméthyléthylenediamine (TEMED)
Formule: C₆H₁₆N₂
Point d'ébullition: 120 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –55 °C
Densité: 0,77 g/cm³
Point éclair: 17 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008335
Numéro CAS: 110-18-9
EINECS: 203-744-6
UN: 2372
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6838f1f5b7d0f69dcc81a8ed247f6c178dad231c&vid=ea361367e9944e4101e38622fdd18b07756eb676&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4169 to 1.4189 (20°C, 589 nm)
Solubility (10 % in water) Clear and no haze
GC ≥98.5 %