2-[Bis(2-hydroxyéthyl)amino]-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol (BIS-TRIS) ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2',2''-nitrilotriethanol, Bis(2-hydroxyethyl)amino-tris(hydroxymethyl)methane (BIS-TRIS), 2-(Bis(2-hydroxyethyl)amino)-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol, 2-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
Purity: 98+%
CAS No.: 6976-37-0
Molecular Formula: C8H19NO5
Formula Weight: 209.24
Melting Point: 102-105°
Beilstein Reference: 2205275
Formule:
C₈H₁₉NO₅ Poids moléculaire: 209.24 g/mol Point de fusion: 102…105 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002853 Numéro CAS: 6976-37-0 EINECS: 230-237-7 |