Imprimer
2-[Bis(2-hydroxyéthyl)amino]-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol (BIS-TRIS) 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2',2''-nitrilotriethanol, Bis(2-hydroxyethyl)amino-tris(hydroxymethyl)methane (BIS-TRIS), 2-(Bis(2-hydroxyethyl)amino)-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol, 2-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
163821000 163820025 163825000
ACRO163821000EA 93.5 EUR
ACRO163821000 ACRO163820025 ACRO163825000
2-[Bis(2-hydroxyéthyl)amino]-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol (BIS-TRIS) 98%
2-[Bis(2-hydroxyéthyl)amino]-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol (BIS-TRIS)
Formule: C₈H₁₉NO₅
Poids moléculaire: 209.24 g/mol
Point de fusion: 103…104 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002853
Numéro CAS: 6976-37-0
EINECS: 230-237-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %