Imprimer
2-Diméthylaminoéthanol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.03237.0100 8.03237.1000 8.03237.9025
8.03237.0100EA 31.2 EUR
8.03237.0100 8.03237.1000 8.03237.9025
2-Diméthylaminoéthanol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
2-Diméthylaminoéthanol
Formule: C₄H₁₁NO
Point d'ébullition: 132…135 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –59 °C
Densité: 0,8871 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 39 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002846
Numéro CAS: 108-01-0
EINECS: 203-542-8
UN: 2051
ADR: 8 (3),II
Indice Merck: 13,02863
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -59 °C
Molar Mass 89.14 g/mol
Boiling Point 132 - 135 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 6.12 hPa (20 °C)
Flash Point 39 °C DIN 51755 Part 1
Refractive Index 1.4294 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.4 - 12.2 %(V)
Density 0.89 g/cm3 (20 °C)
pH 10.5 - 11 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 245 °C