Imprimer
2-Diméthylaminoéthanol 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
116180010 116182500 116180250 116180051
ACRO116180010EA 84.6 EUR
ACRO116180010 ACRO116182500 ACRO116180250 ACRO116180051
2-Diméthylaminoéthanol 99%
2-Diméthylaminoéthanol
Formule: C₄H₁₁NO
Point d'ébullition: 139 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –70 °C
Densité: 0,888 g/cm³
Point éclair: 40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002846
Numéro CAS: 108-01-0
EINECS: 203-542-8
UN: 2051
ADR: 8,II
Indice Merck: 13,02863
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4290 to 1.4300 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥98.5 %
Specific gravity (20°C) 0.885 to 0.889
Isopropyl alcohol ≤0.05 %
Titrable acid ≤0.0003 meq/g
Titrable base ≤0.0006 meq/g
Aldehyde (HCHO) ≤0.002 %
Methanol ≤0.05 %
KMnO4-reducing substance Passes test