Imprimer
2-Diéthylaminoéthanol 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-(Diethylamino)-ethanol, N,N,-Diethylethanolamine, N,N-Diethylethanolamine
114330010 114330025 114330100
ACRO114330010EA 46.5 EUR
ACRO114330010 ACRO114330025 ACRO114330100
2-Diéthylaminoéthanol 99%
2-Diéthylaminoéthanol
Formule: C₆H₁₅NO
Point d'ébullition: 161 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –70 °C
Densité: 0,88 g/cm³
Point éclair: 51,5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002850
Numéro CAS: 100-37-8
EINECS: 202-845-2
UN: 2686
ADR: 8,II
Indice Merck: 13,03139
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4400 to 1.4420 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤50 APHA