1-(Diméthylamino)-2-propanol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Dimépranol
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
Formule:
C₅H₁₃NO Poids moléculaire: 103.16 g/mol Point d'ébullition: 125…127 °C (1013 hPa) Point de fusion: –85 °C Densité: 0.85 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 26 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004532 Numéro CAS: 108-16-7 EINECS: 203-556-4 UN: 2734 ADR: 8 (3) II |
Résultats des tests de spécification
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -85 °C |
Molar Mass | 103.16 g/mol |
Boiling Point | 125 - 127 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 17.5 hPa (20 °C) |
Flash Point | 26 °C |
Refractive Index | 1.4193 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 2.7 - 11.1 %(V) |
Density | 0.85 g/cm3 (20 °C) |
pH | 11 (100 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 225 °C |