Imprimer
Triéthanolamine (Trolamine) ≥97%, GPR RECTAPUR®
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2,2',2''-Nitrilotriéthanol
28744.293EA 142 EUR
28744.293 28744.362
Triéthanolamine (Trolamine) ≥97%, GPR RECTAPUR®
Triéthanolamine (Trolamine)
Formule: C₆H₁₅NO₃
Poids moléculaire: 149.19 g/mol
Point d'ébullition: 335.4 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 21.6 °C
Densité: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 179 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002855
Numéro CAS: 102-71-6
EINECS: 203-049-8
Indice Merck: 13,09739
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c181d3e80375aec7c34e17766247484e1c3d3257&vid=40c3d3d0c0162ac22208cadb8d5254a7cf0b340a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 97 %
Density (20/4) 1.120 - 1.130
Water Max. 0.5 %