Imprimer
Triéthanolamine (Trolamine), EMPLURA®, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2,2',2''-Nitrilotriéthanol
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.22341.5000 8.22341.9026
8.22341.5000EA 309 EUR
8.22341.5000 8.22341.9026
Triéthanolamine (Trolamine), EMPLURA®, Supelco®
Triéthanolamine (Trolamine)
Formule: C₆H₁₅NO₃
Poids moléculaire: 149.19 g/mol
Point d'ébullition: 335.4
Point de fusion: 21.6
Densité: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 179 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002855
Numéro CAS: 102-71-6
EINECS: 203-049-8
Indice Merck: 13,09739
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c181d3e80375aec7c34e17766247484e1c3d3257&vid=40c3d3d0c0162ac22208cadb8d5254a7cf0b340a&prid=web&clid=SAPDAM