Imprimer
1,1-Diméthoxytriméthylamine pour dérivatisation GC, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1,1-Dimethoxytrimethylamine, Esterate M, N,N-Dimethylformamide Dimethyl Acetal, 1,1-Dimethoxy-N,N-dimethylmethylamine, DMF-DMA
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
394963-10X1ML 394963-5ML
394963-10X1MLEA 399 EUR
394963-10X1ML 394963-5ML
1,1-Diméthoxytriméthylamine pour dérivatisation GC, Supelco®
1,1-Diméthoxytriméthylamine
Formule: C₅H₁₃NO₂
Point d'ébullition: 102…103 °C (720 mmHg) (lit.)                      
Densité: 0,897 g/mL (25 °C) (lit.)                      
Point éclair: 5 °C
Numéro MDL: MFCD00008482
Numéro CAS: 4637-24-5
EINECS: 225-063-3
UN: 3271
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d8ad50eb626c60abf02c1fc2f85995b921dba2ff&vid=bd422af330319dfcfd6b69c9a73c4bfd805d104c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
APPEARANCE COLORLESS LIQUID
INFRARED SPECTRUM CONFORMS TO STRUCTURE
GAS LIQUID CA. 95%