Imprimer
1,1-Diméthoxytriméthylamine ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1,1-Dimethoxytrimethylamine, Esterate M, N,N-Dimethylformamide Dimethyl Acetal, 1,1-Dimethoxy-N,N-dimethylmethylamine, DMF-DMA
A15350.22 A15350.14 A15350.36
A15350.22EA 204 EUR
A15350.22 A15350.14 A15350.36
1,1-Diméthoxytriméthylamine ≥97%
1,1-Diméthoxytriméthylamine
Purity: 97% CAS No.: 4637-24-5 Molecular Formula: (CH3)2NCH(OCH3)2 Formula Weight: 119.16 Flash Point: 7°(45°F) Refractive Index: 1.3972 Melting Point: -85° Boiling Point: 102-104° UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00008482
Formule: C₅H₁₃NO₂
Point d'ébullition: 102…104 °C
Point de fusion: –85 °C
Densité: 0,897
Point éclair: 7 °C (45 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008482
Numéro CAS: 4637-24-5
EINECS: 225-063-3
ADR: 3,II