Imprimer
1,1-Diméthoxytriméthylamine ca. 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1,1-Dimethoxytrimethylamine, Esterate M, N,N-Dimethylformamide Dimethyl Acetal, 1,1-Dimethoxy-N,N-dimethylmethylamine, DMF-DMA
161251000 161255000 161250250
ACRO161251000EA 300 EUR
ACRO161251000 ACRO161255000 ACRO161250250
1,1-Diméthoxytriméthylamine ca. 97%
1,1-Diméthoxytriméthylamine
Formule: C₅H₁₃NO₂
Point d'ébullition: 102 °C (1013 hPa)
Densité: 0,89 g/cm³
Point éclair: 7 °C
Numéro MDL: MFCD00008482
Numéro CAS: 4637-24-5
EINECS: 225-063-3
UN: 1993
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3950 to 1.3970 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation -53° to -63° (20°C, 589 nm) (c=0.5, CHCl3)