Imprimer
1,1-Diéthoxytriméthylamine 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1,1-Diethoxy-N,N-dimethylmethanamine, 1,1-Diethoxytrimethylamine
L00205.09 L00205.18
L00205.09EA 42.2 EUR
L00205.09 L00205.18
1,1-Diéthoxytriméthylamine 95%
1,1-Diéthoxytriméthylamine
Purity: 95% CAS No.: 1188-33-6 Molecular Formula: (CH3)2NCH(OCH2CH3)2 Formula Weight: 147.22 Flash Point: 17°(62°F) Refractive Index: 1.3990 Boiling Point: 134-136° Beilstein Reference: 741889 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00009227
Formule: C₇H₁₇NO₂
Point d'ébullition: 134…136 °C
Densité: 0,859
Point éclair: 17 °C (62 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009227
Numéro CAS: 1188-33-6
EINECS: 214-707-9
ADR: 3,II