Imprimer
Acide iodoacétique ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A12410.14 A12410.22
A12410.14EA 94.7 EUR
A12410.14 A12410.22
Acide iodoacétique ≥97%
Acide iodoacétique
Purity: 97+% CAS No.: 64-69-7 Molecular Formula: ICH2CO2H Formula Weight: 185.95 Storage Temperature: 2°C to 8°C Odour: Pungent Boiling Point: 208° dec. Beilstein Reference: 1739079 Merck Reference: 14,5025 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00002685
Formule: C₂H₃IO₂
Poids moléculaire: 185.95 g/mol
Point d'ébullition: 208 °C (déc.)
Point de fusion: 79…82 °C
Densité: 2.2694 g/cm³ (85 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002685
Numéro CAS: 64-69-7
EINECS: 200-590-1
UN: 2923
ADR: 8 II
Indice Merck: 13,05047