Imprimer
Iodoacétamide pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.04744.0025 8.04744.0100 8.04744.1000 8.04744.2500
8.04744.0025EA 65.5 EUR
8.04744.0025 8.04744.0100 8.04744.1000 8.04744.2500
Iodoacétamide pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Iodoacétamide
Formule: ICH₂CONH₂
Point d'ébullition: 266 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 91…94 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008028
Numéro CAS: 144-48-9
EINECS: 205-630-1
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 91 - 94 °C
Molar Mass 184.96 g/mol
Hill Formula C2H4INO
Chemical Formula ICH2CONH2