Trifluoromethanesulfonate d'argent 99+%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Silver trifluoromethanesulphonate, Silver triflate, Trifluoromethanesulphonic acid silver salt
Formule:
CAgF₃O₃S Point de fusion: 356 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00013226 Numéro CAS: 2923-28-6 EINECS: 220-882-2 ADR: 8,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to light beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Elemental Analysis | ≥99.0 % |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % |