Trifluoromethanesulfonate de sodium ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Trifluoromethanesulphonic acid sodium salt
Purity: 98%
CAS No.: 2926-30-9
Molecular Formula: CF3SO3Na
Formula Weight: 172.06
Melting Point: 251-255°
Beilstein Reference: 3728797
Formule:
CF₃NaO₃S Point de fusion: 251…255 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00061607 Numéro CAS: 2926-30-9 |