Imprimer
Trifluoromethanesulfonate de sodium
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Trifluoromethanesulphonic acid sodium salt
20837.04 20837.09 20837.18
20837.04EA 40 EUR
20837.04 20837.09 20837.18
Trifluoromethanesulfonate de sodium
Trifluoromethanesulfonate de sodium
CAS No.: 2926-30-9 Molecular Formula: CF3NaO3S Formula Weight: 172.06 Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 253-255° Beilstein Reference: 3728797 MDL No.: MFCD00061607
Formule: CF₃NaO₃S
Point de fusion: 253…255 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061607
Numéro CAS: 2926-30-9