Imprimer
Trifluoromethanesulfonate de sodium 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Trifluoromethanesulphonic acid sodium salt
358750050 358750250
ACRO358750050EA 82.8 EUR
ACRO358750050 ACRO358750250
Trifluoromethanesulfonate de sodium 98%
Trifluoromethanesulfonate de sodium
Formule: CF₃NaO₃S
Point de fusion: 253…255 °C
Numéro MDL: MFCD00061607
Numéro CAS: 2926-30-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥97.5 % (ex Na)