Imprimer
Acide trifluoromethanesulfonique pour la synthèse
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Trifluoromethanesulphonic acid
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.21166.0025 8.21166.0100 8.21166.1000
8.21166.0025EA 72.4 EUR
8.21166.0025 8.21166.0100 8.21166.1000
Acide trifluoromethanesulfonique pour la synthèse
Acide trifluoromethanesulfonique
Formule: CHF₃O₃S
Poids moléculaire: 150.08 g/mol
Point d'ébullition: 162
Point de fusion: 35
Densité: 1.69 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007514
Numéro CAS: 1493-13-6
EINECS: 216-087-5
UN: 3265
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble,(caution ! development of heat)
Molar Mass 150.08 g/mol
Boiling Point 162 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 10 hPa (55 °C)
Density 1.71 g/cm3 (20 °C)
pH  - 1 (H2O)