Imprimer
Acide trifluoromethanesulfonique ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Trifluoromethanesulphonic acid
A10173.18 A10173.09
A10173.18EA 137 EUR
A10173.18 A10173.09
Acide trifluoromethanesulfonique ≥98%
Acide trifluoromethanesulfonique
Purity: 98+% CAS No.: 1493-13-6 Molecular Formula: CHF3O3S Formula Weight: 150.07 Flash Point: None Refractive Index: 1.3270 Odour: Pungent Melting Point: -40° Boiling Point: 161-162° Beilstein Reference: 1812100 Merck Reference: 14,9676 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00007514
Formule: CHF₃O₃S
Poids moléculaire: 150.08 g/mol
Point d'ébullition: 161…162 °C
Point de fusion: –40 °C
Densité: 1.708
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007514
Numéro CAS: 1493-13-6
EINECS: 216-087-5
UN: 3265
ADR: 8 II