Imprimer
Acide trifluoromethanesulfonique 99%, très pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Trifluoromethanesulphonic acid
169890010 169890100 169890500 169892500 169890011
ACRO169890010EA 70.8 EUR
ACRO169890010 ACRO169890100 ACRO169890500 ACRO169892500 ACRO169890011
Acide trifluoromethanesulfonique 99%, très pur
Acide trifluoromethanesulfonique
Formule: CHF₃O₃S
Poids moléculaire: 150.08 g/mol
Point d'ébullition: 162 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –40 °C
Densité: 1.69 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007514
Numéro CAS: 1493-13-6
EINECS: 216-087-5
UN: 3265
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3260 to 1.3300 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥98.5 %