Imprimer
Anhydride trifluoromethanesulfonique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.18043.0050 8.18043.0002
8.18043.0050EA 184 EUR
8.18043.0050 8.18043.0002
Anhydride trifluoromethanesulfonique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Anhydride trifluoromethanesulfonique
Formule: C₂F₆O₅S₂
Point d'ébullition: 83 °C (1013 hPa)
Densité: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000408
Numéro CAS: 358-23-6
EINECS: 206-616-8
UN: 3265
ADR: 8,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) (decomposition)
Molar Mass 282.12 g/mol
Boiling Point 82 - 83 °C
Refractive Index 1.3210 - 1.3212 (20 °C, 589 nm)
Density 1.71 g/cm3 (20 °C)
Hill Formula C2F6O5S2
Chemical Formula (CF3SO2)2O