Imprimer
VWR®, Blouses d'isolation
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
113-9048EA 118 EUR
113-9048 113-9049
VWR®, Blouses d'isolation
Vêtements à usage unique
Ces blouses à usage unique, avec fermeture dans le dos, sont en PP non tissé.
  • Manches longues, manchettes tricotées
  • Col rond
  • Liens sur le col et à la taille
  • Sans latex
Poids: 30 g/m²